Få mere at vide
n-Nonadecane, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 31°C to 34°C |
| Tæthed | 0.79 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 329°C to 331°C |
| Molekylær formel | CH3(CH2)17CH3 |
| MDL nummer | MFCD00009012 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | n-Nonadecane, n-Nonadecane |
| Molekylvægt (g/mol) | 268.52 |
| Grad | Research |