Få mere at vide
n-Nonadecane, 99%
Artikelnummer. 11357555
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11357555 100 g 100g
11347555 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11357555 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05701.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 629-92-5 | C19H40 | 268,529 g/mol
n-Nonadecane bruges som duftstof i kosmetik og parfume. Det bruges af ægparasitoid Trissolcus basalis til at skelne mellem kvindelige og mandlige værter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
n-Nonadecane bruges som duftstof i kosmetik og parfume. Det bruges af ægparasitoid Trissolcus basalis til at skelne mellem kvindelige og mandlige værter.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, hexan.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-92-5
Molekylær formel C19H40
Molekylvægt (g/mol) 268.529
MDL nummer MFCD00009012
InChI nøgle LQERIDTXQFOHKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-nonadecane, nonadekan, unii-nmy21d3y5t, nmy21d3y5t, unknown branched fragment of phospholipid, ch3-ch2 17-ch3, unknown phospholipid fragment, nonadecane, analytical standard, upl
PubChem CID 12401
ChEBI CHEBI:32927
IUPAC navn nonadecan
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Nonadecane
Smeltepunkt 32 °C til 34 °C
Tæthed 0.786
Kogepunkt 330 °C til 331 °C
Flammepunkt 168 °C (334 °F)
Brydningsindeks 1.441
Mængde 100 g
Beilstein 1742892
Opløselighedsinformation Opløseligt i kloroform, hexan.
Formel vægt 268.53
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nonadecane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Nonadecane