Få mere at vide
N-Nitrosovortioxetine, Mikromol
Beskrivelse
N-Nitrosovortioxetine, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitrosovortioxetine |
| CAS | 2925447-38-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Nitrosovortioxetine |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C18 H21 N3 O S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-[2-[(2,4-Dimethylphenyl)thio]phenyl]-4-nitroso- Piperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21N3OS/c1-14-7-8-17(15(2)13-14)23-18-6-4-3-5-16(18)20-9-11-21(19-22)12-10-20/h3-8,13H,9-12H2,1-2H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | O=NN1CCN(CC1)C2=C(SC3=CC=C(C)C=C3C)C=CC=C2 |
| Vis mere |