Få mere at vide
N-Nitrosovortioxetine, Mikromol
Artikelnummer. 30462688
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30462688 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30462688 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3264.080025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Nitrosovortioxetine, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitrosovortioxetine
CAS 2925447-38-5
Analyt- eller komponentnavne N-Nitrosovortioxetine
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C18 H21 N3 O S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-[2-[(2,4-Dimethylphenyl)thio]phenyl]-4-nitroso- Piperazine
InChI formel InChI=1S/C18H21N3OS/c1-14-7-8-17(15(2)13-14)23-18-6-4-3-5-16(18)20-9-11-21(19-22)12-10-20/h3-8,13H,9-12H2,1-2H3
Løsningstype Neat
SMIL O=NN1CCN(CC1)C2=C(SC3=CC=C(C)C=C3C)C=CC=C2
IUPAC navn 1-[2-(2,4-dimethylphenyl)sulfanylphenyl]-4-nitrosopiperazine
Molekylvægt (g/mol) 327.4438
Mængde 25 mg
Formel vægt 327.1405 g/mol