Få mere at vide
N-Nitrosovarenicline, Mikromol™
Artikelnummer. 30052258
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052258 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052258 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3380.200025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Nitrosovarenicline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitrosovarenicline
CAS 2755871-02-2
Analyt- eller komponentnavne N-Nitrosovarenicline
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H12 N4 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 6,10-Methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine, 7,8,9,10-tetrahydro-8-nitroso-
InChI formel InChI=1S/C13H12N4O/c18-16-17-6-8-3-9(7-17)11-5-13-12(4-10(8)11)14-1-2-15-13/h1-2,4-5,8-9H,3,6-7H2
SMIL O=NN1CC2CC(C1)c3cc4nccnc4cc23
IUPAC navn 14-nitroso-5,8,14-triazatetracyclo[10.3.1.02,11.04,9]hexadeca-2(11),3,5,7,9-pentaene
Molekylvægt (g/mol) 240.261
Mængde 25 mg
Formel vægt 240.101 g/mol