Få mere at vide
N-Nitrosovarenicline, Mikromol™
Beskrivelse
N-Nitrosovarenicline
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitrosovarenicline |
| CAS | 2755871-02-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Nitrosovarenicline |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H12 N4 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 6,10-Methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine, 7,8,9,10-tetrahydro-8-nitroso- |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N4O/c18-16-17-6-8-3-9(7-17)11-5-13-12(4-10(8)11)14-1-2-15-13/h1-2,4-5,8-9H,3,6-7H2 |
| SMIL | O=NN1CC2CC(C1)c3cc4nccnc4cc23 |
| IUPAC navn | 14-nitroso-5,8,14-triazatetracyclo[10.3.1.02,11.04,9]hexadeca-2(11),3,5,7,9-pentaene |
| Vis mere |