Få mere at vide
N-Nitrosovarenicline 0.1 mg/ml in Methanol, Mikromol
Beskrivelse
N-Nitrosovarenicline 0.1 mg/ml in Methanol, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitrosovarenicline |
| CAS | 2755871-02-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Nitrosovarenicline |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C13H7D5N4O |
| Koncentration | 0.1 mg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | N-Nitroso Varenicline-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N4O/c18-16-17-6-8-3-9(7-17)11-5-13-12(4-10(8)11)14-1-2-15-13/h1-2,4-5,8-9H,3,6-7H2/i1D,6D2,7D2 |
| Løsningstype | Single Solution |
| Vis mere |