Få mere at vide
N-Nitrosovarenicline 0.1 mg/ml in Methanol, Mikromol
Artikelnummer. 30463018
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30463018 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463018 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3380.20L11000
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Nitrosovarenicline 0.1 mg/ml in Methanol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitrosovarenicline
CAS 2755871-02-2
Analyt- eller komponentnavne N-Nitrosovarenicline
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C13H7D5N4O
Koncentration 0.1 mg/mL
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N-Nitroso Varenicline-d5
InChI formel InChI=1S/C13H12N4O/c18-16-17-6-8-3-9(7-17)11-5-13-12(4-10(8)11)14-1-2-15-13/h1-2,4-5,8-9H,3,6-7H2/i1D,6D2,7D2
Løsningstype Single Solution
SMIL [2H]C1(N(N=O)C(C2CC1C3=C2C=C4N=C(C=NC4=C3)[2H])([2H])[2H])[2H]
IUPAC navn 8-Nitroso-7,8,9,10-tetrahydro-6H-6,10-methanoazepino[4,5-g]quinoxaline-2,7,7,9,9-d5
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 245.3
Mængde 1 ml
Formel vægt 245.13 g/mol