Få mere at vide
N-nitrosotris-(2-chlorethyl)urea (90%), TRC
Artikelnummer. 30010315
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010315 25 mg
30003663 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30010315 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN54725025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69113-01-5
Molekylær formel C7 H12 Cl3 N3 O2
Molekylvægt (g/mol) 276.55
IUPAC navn 1,1,3-tris(2-chlorethyl)-3-nitrosourea
SMIL ClCCN(CCCl)C(=O)N(CCCl)N=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitrosotris-(2-chloroethyl)urea
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C7H12Cl3N3O2/c8-1-4-12(5-2-9)7(14)13(11-15)6-3-10/h1-6H2
Formel vægt 274.9995