Få mere at vide
N-Nitrosotrimetazidine, Mikromol
Artikelnummer. 30463108
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30463108 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30463108 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0539.150025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Nitrosotrimetazidine, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitroso Trimetazidine
CAS 92432-50-3
Analyt- eller komponentnavne N-Nitroso Trimetazidine
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C14H21N3O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
InChI formel InChI=1S/C14H21N3O4/c1-19-12-5-4-11(13(20-2)14(12)21-3)10-16-6-8-17(15-18)9-7-16/h4-5H,6-10H2,1-3H3
Løsningstype Neat
SMIL O=NN1CCN(CC2=CC=C(OC)C(OC)=C2OC)CC1
IUPAC navn 1-nitroso-4-(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine
Molekylvægt (g/mol) 295.33
Mængde 25 mg
Formel vægt 295.1532 g/mol