Få mere at vide
N-Nitrosotrimetazidine, Mikromol
Beskrivelse
N-Nitrosotrimetazidine, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitroso Trimetazidine |
| CAS | 92432-50-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Nitroso Trimetazidine |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C14H21N3O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21N3O4/c1-19-12-5-4-11(13(20-2)14(12)21-3)10-16-6-8-17(15-18)9-7-16/h4-5H,6-10H2,1-3H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | O=NN1CCN(CC2=CC=C(OC)C(OC)=C2OC)CC1 |
| IUPAC navn | 1-nitroso-4-(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine |
| Vis mere |