Få mere at vide
N-Nitrososarcosine, Mikromol
Artikelnummer. 30457509
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30457509 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30457509 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM2588.220100
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Nitrososarcosine, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitrososarcosine
CAS 13256-22-9
Analyt- eller komponentnavne N-Nitrososarcosine
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C3 H6 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
InChI formel InChI=1S/C3H6N2O3/c1-5(4-8)2-3(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
Løsningstype Neat
SMIL CN(CC(=O)O)N=O
IUPAC navn 2-[methyl(nitroso)amino]acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 118.09
Mængde 100 mg
Formel vægt 118.0378 g/mol