Få mere at vide
N-Nitrososarcosine, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitrososarcosine |
| CAS | 13256-22-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Nitrososarcosine |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C3 H6 N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6N2O3/c1-5(4-8)2-3(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7) |
| SMIL | CN(CC(=O)O)N=O |
| IUPAC navn | 2-[methyl(nitroso)amino]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.09 |
| Vis mere |