Få mere at vide
N-Nitrososarcosine-d3, TRC
Artikelnummer. 30470420
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30470420 5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30470420 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5466525MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitrososarcosine-d3
CAS 1189871-94-0
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C3 2H3 H3 N2 O3
Mængde 5 mg
Synonym N-Nitrososarcosine D3 (methyl D3)
InChI formel InChI=1S/C3H6N2O3/c1-5(4-8)2-3(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])N(CC(=O)O)N=O
IUPAC navn 2-[nitroso(trideuteriomethyl)amino]acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 121.11
Formel vægt 121.0567
Procent renhed >95