Få mere at vide
N-Nitrosopyrrolidine-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitrosopyrrolidine-d8 |
| CAS | 1219802-09-1 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C4 2H8 N2 O |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Pyrrolidine-2,2,3,3,4,4,5,5-d8, 1-nitroso-, 1-Nitrosopyrrolidine-2,2,3,3,4,4,5,5-d8, N-Nitrosopyrrolidine D8 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2O/c7-5-6-3-1-2-4-6/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])N(N=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuterio-1-nitrosopyrrolidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 108.17 |
| Vis mere |