missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Nitrosopropranolol, Mikromol
Beskrivelse
N-Nitrosopropranolol, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitrosopropranolol |
| CAS | 84418-35-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Nitrosopropranolol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16H20N2O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-[(1-Methylethyl)nitrosoamino]-3-(1-naphthalenyloxy)-2-propanol |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC(C)N(CC(O)COc1cccc2ccccc12)N=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.34 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?