Få mere at vide
N-Nitrosopiperidin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitrosopiperidine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H2 |
| Formel vægt | 114.0793 |
| Procent renhed | >95% |