Få mere at vide
N-Nitrosopiperidine-d4, TRC
Artikelnummer. 30469396
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30469396 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30469396 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN54537310MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitrosopiperidine d4
CAS 99389-11-4
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C5 2H4 H6 N2 O
Mængde 10 mg
Synonym 1-Nitrosopiperidine-d4, NPI-d4, NPIP-d4, NSC 138-d4
InChI formel InChI=1S/C5H10N2O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H2/i4D2,5D2
SMIL [2H]C1([2H])CCCC([2H])([2H])N1N=O
IUPAC navn 2,2,6,6-tetradeuterio-1-nitrosopiperidine
Molekylvægt (g/mol) 118.17
Formel vægt 118.1044
Procent renhed >95