Få mere at vide
N-Nitrosopiperidine-d10, TRC
Artikelnummer. 30483674
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30483674 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30483674 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN54537225MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitrosopiperidine-d10
CAS 960049-21-2
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C5 2H10 N2 O
Mængde 25 mg
Synonym N-Nitrosopiperidine D10
InChI formel InChI=1S/C5H10N2O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2
SMIL [2H]C1([2H])N(N=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-decadeuterio-1-nitrosopiperidine
Molekylvægt (g/mol) 124.21
Formel vægt 124.1421
Procent renhed >95