Få mere at vide
N-Nitrosopiperidine D10, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311345
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30311345 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30311345 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DRECA15606510
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitrosopiperidine-d10
CAS 960049-21-2
Molekylær formel C5 2H10 N2 O
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C5H10N2O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2
SMIL [2H]C1([2H])N(N=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-decadeuterio-1-nitrosopiperidine
Molekylvægt (g/mol) 124.21
Formel vægt 124.1421 g/mol