missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Nitrosopiperazine-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitrosopiperazine-d8 |
| CAS | 1330180-56-7 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C4HD8N3O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1-Nitrosopiperazine-d8, N-Mononitrosopiperazine-d8, NSC 50269-d8, NSC 525340-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9N3O/c8-6-7-3-1-5-2-4-7/h5H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N1N=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 123.18 |
| Formel vægt | 123.1248 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?