missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N'-nitrosopentyl-(3-picolyl)amin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N'-Nitrosopentyl-(3-picolyl)amine |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17N3O/c1-2-3-4-8-14(13-15)10-11-6-5-7-12-9-11/h5-7,9H,2-4,8,10H2,1H3 |
| Formel vægt | 207.1372 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?