Få mere at vide
N’-Nitrosopentyl-(2-picolyl)amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N'-Nitrosopentyl-(2-picolyl)amine |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17N3O/c1-2-3-6-9-14(13-15)10-11-7-4-5-8-12-11/h4-5,7-8H,2-3,6,9-10H2,1H3 |
| Formel vægt | 207.1372 |