missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N' 'Nitrosonortriptyline, TRC

Artikelnummer. 30133986
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133986 250 mg
30132811 500 mg
30007853 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133986 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN137590250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 55855-42-0
Molekylær formel C19 H20 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 292.375
Synonym 1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N-methyl-N-nitroso- (9CI, ACI), 3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N-methyl-N-nitroso-1-propanamine (ACI), N-Nitrosonortriptyline
IUPAC navn N-[3-(5,6-dihydrodibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]annulen-11-ylidene)propyl]-N-methylnitrous amide
SMIL CN(CCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13)N=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Nitrosonortriptyline
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C19H20N2O/c1-21(20-22)14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19/h2-5,7-11H,6,12-14H2,1H3
Formel vægt 292.158
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.