Få mere at vide
N’-Nitrosonornicotine N-Beta-D-Glucuronide (Mixture Of Diastereomers) X Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N'-Nitrosonornicotine N-beta-D-Glucuronide hydrate |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19N3O7.H2O/c19-10-11(20)13(15(22)23)25-14(12(10)21)17-5-1-3-8(7-17)9-4-2-6-18(9)16-24;/h1,3,5,7,9-14,19-21H,2,4,6H2;1H2/t9-,10-,11-,12+,13-,14+;/m0./s1 |
| Formel vægt | 371.1329 |