Få mere at vide
N'-Nitrosonornicotine, Mikromol
Artikelnummer. 30462640
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30462640 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462640 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0517.270025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N'-Nitrosonornicotine, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S)-N'-Nitrosonornicotine
CAS 16543-55-8
Analyt- eller komponentnavne (2S)-N'-Nitrosonornicotine
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C9 H11 N3 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-[(2S)-1-Nitroso-2-pyrrolidinyl]pyridine, Nicotine, 1'-demethyl-1'-nitroso- (8CI), Nornicotine, N-nitroso- (7CI), Pyridine, 3-(1-nitroso-2-pyrrolidinyl)-, (S)-, 3-[(2S)-1-Nitroso-2-pyrrolidinyl]pyridine, (S)-N'-Nitrosonornicotine, 1'-Nitrosonornicotine, N-Nitrosonornicotine, NNN, Nitrosonornicotine, N'-Nitrosonornicotine, anti-N'-Nitrosonornicotine, syn-N'-Nitrosonornicotine
InChI formel InChI=1S/C9H11N3O/c13-11-12-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,9H,2,4,6H2/t9-/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL O=NN1CCC[C@H]1c2cccnc2
IUPAC navn 3-[(2S)-1-nitrosopyrrolidin-2-yl]pyridine
Molekylvægt (g/mol) 177.2
Mængde 25 mg
Formel vægt 177.0902 g/mol