Få mere at vide
N-Nitrosonornicotine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-N'-Nitrosonornicotine (NNN) |
| CAS | 80508-23-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | (±)-N'-Nitrosonornicotine (NNN) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H11 N3 O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | N-Nitrosonornicotine, rac-N'-Nitroso Nornicotine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N3O/c13-11-12-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,9H,2,4,6H2 |
| SMIL | O=NN1CCCC1c2cccnc2 |
| Vis mere |