missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N' 'Nitrosonorfloxacin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitrosonorfloxacin |
| CAS | 74011-53-3 |
| Molekylær formel | C16 H17 F N4 O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(4-nitroso-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17FN4O4/c1-2-19-9-11(16(23)24)15(22)10-7-12(17)14(8-13(10)19)20-3-5-21(18-25)6-4-20/h7-9H,2-6H2,1H3,(H,23,24) |
| SMIL | CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCN(CC3)N=O |
| IUPAC navn | 1-ethyl-6-fluoro-7-(4-nitrosopiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 348.33 |
| Formel vægt | 348.1234 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?