Få mere at vide
N-Nitrosonebivolol, Mikromol
Artikelnummer. 30460041
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30460041 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30460041 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0947.040025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Opdag Mikromol – din pålidelige kilde til højkvalitets farmaceutiske referencestandarder. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-Nitrosonebivolol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitroso Nebivolol
CAS 1391051-68-5
Analyt- eller komponentnavne N-Nitroso Nebivolol
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C22 H24 F2 N2 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
InChI formel InChI=1S/C22H24F2N2O5/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(30-19)17(27)11-26(25-29)12-18(28)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)31-22/h3-4,7-10,17-18,21-22,27-28H,1-2,5-6,11-12H2
Løsningstype Fedt
SMIL OC(CN(CC(O)C1CCc2cc(F)ccc2O1)N=O)C3CCc4cc(F)ccc4O3
IUPAC navn N,N-bis[2-(6-fluorochroman-2-yl)-2-hydroxy-ethyl]-lattergasamid
Molekylvægt (g/mol) 434.43
Mængde 25 mg
Formel vægt 434,1653 g/mol