Få mere at vide
N-Nitrosonadolol, TRC
Artikelnummer. 30470996
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30470996 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30470996 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN13726050MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-Nitrosonadolol
CAS 134720-06-2
Molekylær formel C17H26N2O5
Mængde 50 mg
Synonym 2,3-Naphthalenediol','5-[3-[(1,1-dimethylethyl)nitrosoamino]-2-hydroxypropoxy]-1,2,3,4-tetrahydro-, 5-[3-[(1,1-Dimethylethyl)nitrosoamino]-2-hydroxypropoxy]-1,2,3,4-tetrahydro-2,3-naphthalenediol, N-Nitrosonadolol
InChI formel InChI=1S/C17H26N2O5/c1-17(2,3)19(18-23)9-12(20)10-24-16-6-4-5-11-7-14(21)15(22)8-13(11)16/h4-6,12,14-15,20-22H,7-10H2,1-3H3
SMIL CC(C)(C)N(CC(O)COc1cccc2CC(O)C(O)Cc12)N=O
IUPAC navn N-tert-butyl-N-[3-[(6,7-dihydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-yl)oxy]-2-hydroxypropyl]nitrous amide
Molekylvægt (g/mol) 338.4
Formel vægt 338.1842