Få mere at vide
N-Nitrosonadolol, Mikromol
Beskrivelse
N-Nitrosonadolol, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitrosonadolol |
| CAS | 134720-06-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Nitrosonadolol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17H26N2O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 5-[3-[(1,1-Dimethylethyl)nitrosoamino]-2-hydroxypropoxy]-1,2,3,4-tetrahydro-2,3-naphthalenediol |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC(C)(C)N(CC(O)COc1cccc2CC(O)C(O)Cc12)N=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 338.4 |
| Vis mere |