Få mere at vide
N-Nitrosomorpholine, TRC
Artikelnummer. 30003206
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003206 10 g
18023550 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30003206 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN52998510G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59-89-2
Molekylær formel C4 H8 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 116.12
Synonym 4-Nitrosomorpholine, Molsidomine Imp. B (EP), Morpholine, 4-nitroso-, N-Nitrosomorpholine, NSC 139, Nitrosomorpholine
IUPAC navn 4-nitrosomorpholine
SMIL O=NN1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrosomorpholine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H8N2O2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H2
Formel vægt 116.0586
Procent renhed >95%