Få mere at vide
N-Nitrosomorpholine-d8, TRC
Artikelnummer. 30476136
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30476136 1 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30476136 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5299861MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrosomorpholine-d8
CAS 1219805-76-1
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C4 2H8 N2 O2
Mængde 1 mg
Synonym 2,2,3,3,5,5,6,6-Octadeutero-N-nitrosomorpholine, 4-Nitrosomorpholine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8, 4-Nitrosomorpholine D8, N-Nitrosomorpholine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8, N-Nitrosomorpholine D8
InChI formel InChI=1S/C4H8N2O2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
SMIL [2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(N=O)C1([2H])[2H]
IUPAC navn 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-4-nitrosomorpholine
Molekylvægt (g/mol) 124.17
Formel vægt 124.1088
Procent renhed >95