Få mere at vide
N-Nitrosomorpholine-d8, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrosomorpholine-d8 |
| CAS | 1219805-76-1 |
| Molekylær formel | C4 2H8 N2 O2 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | 2,2,3,3,5,5,6,6-Octadeutero-N-nitrosomorpholine, 4-Nitrosomorpholine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8, 4-Nitrosomorpholine D8, N-Nitrosomorpholine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8, N-Nitrosomorpholine D8 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H8N2O2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| SMIL | [2 H]C1([2 H])OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N(N=O)C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-4-nitrosomorpholine |
| Molekylvægt (g/mol) | 124.17 |
| Formel vægt | 124.1088 g/mol |
| Vis mere |