Få mere at vide
N-Nitrosomorpholine-d4, TRC
Artikelnummer. 30481006
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30481006 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30481006 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN52998750MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrosomorpholine (3,3,5,5-D4)
CAS 61578-30-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C4 2H4 H4 N2 O2
Mængde 50 mg
Synonym Morpholine-3,3,5,5-d4, 4-nitroso- (9CI), 3,3,5,5-Tetradeutero-N-nitrosomorpholine, 4-Nitrosomorpholine-3,3,5,5-d4, N-Nitrosomorpholine-3,3,5,5-d4, 4-Nitrosomorpholine (3,3,5,5-D4), N-Nitrosomorpholine (3,3,5,5-D4)
InChI formel InChI=1S/C4H8N2O2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H2/i1D2,2D2
SMIL [2H]C1([2H])COCC([2H])([2H])N1N=O
IUPAC navn 3,3,5,5-tetradeuterio-4-nitrosomorpholine
Molekylvægt (g/mol) 120.14
Formel vægt 120.0837
Procent renhed >95