Få mere at vide
N-Nitrosometoprolol, TRC
Artikelnummer. 30007501
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007501 50 mg
17925075 25 mg
17980435 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007501 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN13729050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 138768-62-4
Molekylær formel C15H24N2O4
Molekylvægt (g/mol) 296.36
Synonym 2-Propanol, 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)nitrosoamino]-, 1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)nitrosoamino]-2-propanol
IUPAC navn N-[2-hydroxy-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propyl]-N-propan-2-ylnitrous amid
SMIL COCCc1ccc(OCC(O)CN(N=O)C(C)C)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitrosometoprolol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H24N2O4/c1-12(2)17(16-19)10-14(18)11-21-15-6-4-13(5-7-15)8-9-20-3/h4-7,12,14,18H,8-11H2,1-3H3
Formel vægt 296.1736
Procent renhed >95%