Få mere at vide
N-(nitrosomethyl)ethanolamin, TRC
Artikelnummer. 30004170
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004170 250 mg
30010000 50 mg
18071530 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30004170 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN589055250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26921-68-6
Molekylær formel C3H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 104.11
Synonym Ethanol, 2-(methylnitrosamino)- (6CI,7CI,8CI), 2-(Methylnitrosoamino)ethanol, Methyl(2-hydroxyethyl)nitrosamine, Methyl(2-hydroxyethyl)nitrosoamine, N-(Nitrosomethyl)ethanolamine, N-Methyl-N-nitrosoethanolamine, N-Nitrosomethyl(2-hydroxyethyl)amine
IUPAC navn N-(2-hydroxyethyl)-N-methylnitrous amid
SMIL CN(CCO)N=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitroso-N-methylethanolamine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C3H8N2O2/c1-5(4-7)2-3-6/h6H,2-3H2,1H3
Formel vægt 104.0586
Procent renhed >95%