missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Nitrosoiminodibenzyl, TRC

Artikelnummer. 30476108
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476108 100 mg
30465878 50 mg
30467038 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30476108 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN137450100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 7458-08-4
Molekylær formel C14H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 224.26
Synonym 10,11-Dihydro-5-nitroso-5H-dibenz[b,f]azepine
IUPAC navn 11-nitroso-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepine
SMIL O=NN1c2ccccc2CCc3ccccc13

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Nitrosoiminodibenzyl
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H12N2O/c17-15-16-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)16/h1-8H,9-10H2
Formel vægt 224.095
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.