Få mere at vide
N-Nitrosoguvacine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitrosoguvacine |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2O3/c9-6(10)5-2-1-3-8(4-5)7-11/h2H,1,3-4H2,(H,9,10) |
| Formel vægt | 156.0535 |