Få mere at vide
N-Nitrosofluoxetine, Mikromol™
Beskrivelse
N-Nitrosofluoxetine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitrosofluoxetine |
| CAS | 150494-06-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Nitrosofluoxetine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H17 F3 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenepropanamine, N-methyl-N-nitroso-γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]-, N-Methyl-N-nitroso-γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine, N-Nitroso Fluoxetine, N-Nitrosofluoxetine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17F3N2O2/c1-22(21-23)12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)24-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20/h2-10,16H,11-12H2,1H3 |
| SMIL | CN(CCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2)N=O |
| IUPAC navn | N-methyl-N-[3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propyl]nitrous amide |
| Vis mere |