Få mere at vide
N-Nitrosofenfluramine, TRC
Artikelnummer. 30468832
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468832 50 mg
30480365 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30468832 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN52650050MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19023-40-6
Molekylær formel C12 H15 F3 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 260.26
Synonym N-Nitrosofenfluramine, N-Ethyl-α-methyl-N-nitroso-3-(trifluoromethyl)benzeneethanamine, N-Ethyl-α-methyl-N-nitroso-m-(trifluoromethyl)phenethylamine
IUPAC navn N-ethyl-N-[1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-yl]nitrous amide
SMIL CCN(N=O)C(C)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitrosofenfluramine
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H15F3N2O/c1-3-17(16-18)9(2)7-10-5-4-6-11(8-10)12(13,14)15/h4-6,8-9H,3,7H2,1-2H3
Formel vægt 260.1136