Få mere at vide
N-Nitrosofenfluramine 0.1 mg/ml in Methanol, Mikromol™
Artikelnummer. 18063470
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
18063470 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18063470 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0608.02L11000
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Nitrosofenfluramine 0.1 mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitrosofenfluramine
CAS 19023-40-6
Analyt- eller komponentnavne N-Nitrosofenfluramine
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C12 H15 F3 N2 O
Koncentration 0.1 mg/mL
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N-Nitrosofenfluramine
InChI formel InChI=1S/C12H15F3N2O/c1-3-17(16-18)9(2)7-10-5-4-6-11(8-10)12(13,14)15/h4-6,8-9H,3,7H2,1-2H3
SMIL CCN(N=O)C(C)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
IUPAC navn N-ethyl-N-[1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-yl]nitrous amide
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 260.26
Mængde 1 ml
Formel vægt 260.1136 g/mol