Få mere at vide
N-nitrosoethylmethylamin, TRC
Artikelnummer. 30040797
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30040797 250 mg
17919869 50 mg
18070540 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040797 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN525950250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10595-95-6
Molekylær formel C3 H8 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 88.11
Synonym Ethanamine, N-methyl-N-nitroso-, Ethylamine, N-methyl-N-nitroso- (7CI,8CI), N-Methyl-N-nitrosoethanamine, Ethylmethylnitrosamine, Methylethylnitrosamine, Methylethylnitrosoamine, N-Methyl-N-nitrosoethylamine, N-Nitroso-N-methylethylamine, N-Nitrosoethylmethylamine, N-Nitrosomethylethylamine, NEMA, Nitrosomethylethylamine, NMEA
IUPAC navn N-ethyl-N-methylnitro-amid
SMIL CCN(C)N=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-Nitrosomethylethylamine
Renhedsgrad noter GC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C3H8N2O/c1-3-5(2)4-6/h3H2,1-2H3
Formel vægt 88.0637
Procent renhed >95%