Få mere at vide
N-Nitrosoethylmethyl-d3-amine, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitrosoethylmethylamine-d3 (Major) |
| CAS | 69278-54-2 |
| Molekylær formel | C3D3H5N2O |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | N-Methyl-N-nitrosoethanamine-d3, N-Nethyl-N-nitrosoethylamine-d3, Ethylmethylnitrosamine-d3, Methylethylnitrosamine-d3, Methylethylnitrosoamine-d3, N-Methyl-N-nitrosoethylamine-d3, N-Nitroso-N-methylethylamine-d3, N-Nitrosomethylethylamine-d3, NEMA-d3, Nitrosomethylethylamine-d3; |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H8N2O/c1-3-5(2)4-6/h3H2,1-2H3/i2D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])N(CC)N=O |
| IUPAC navn | N-ethyl-N-(trideuteriomethyl)nitrous amide |
| Molekylvægt (g/mol) | 91.13 |
| Formel vægt | 91.082 g/mol |
| Vis mere |