missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Nitrosoephedrine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[Methyl(nitroso)amino]-1-phenylpropan-1-ol |
| CAS | 17608-59-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10 H14 N2 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | α-[1-(Methylnitrosoamino)ethyl]benzenemethanol, 2-[Methyl(nitroso)amino]-1-phenyl-1-propanol, 2-[Methyl(nitroso)amino]-1-phenylpropan-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O2/c1-8(12(2)11-14)10(13)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10,13H,1-2H3 |
| SMIL | CC(C(O)c1ccccc1)N(C)N=O |
| IUPAC navn | N-(1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl)-N-methylnitrous amide |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.23 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?