Få mere at vide
N-nitrosodipropylamin, TRC
Artikelnummer. 30011322
Skift visning
Mængde:
250 mg
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011322 5 g
30004519 25 g
18033710 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011322 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5254805G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 621-64-7
Molekylær formel C6 H14 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 130.19
Synonym 1-Propanamine, N-nitroso-N-propyl-, Dipropylamine, N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Nitroso-N-propyl-1-propanamine, Dipropylnitrosamine, N,N-Dipropylnitrosamine, N-Nitroso-N-di-n-propylamine, N-Nitrosodi-n-propylamine, N-Nitrosodipropylamine, NSC 133, N-Nitroso-di-n-propylamine
IUPAC navn N,N-dipropylnitrous amid
SMIL CCCN(CCC)N=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitroso-di-n-propylamine
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H14N2O/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Formel vægt 130.1106