Få mere at vide
N-Nitrosodipropylamine-d14, TRC
Artikelnummer. 30469588
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30469588 5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30469588 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5254825MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitroso-di-n-propylamine D14
CAS 93951-96-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C6 2H14 N2 O
Mængde 5 mg
Synonym 1-Propan-1,1,2,2,3,3,3-d7-amine, N-nitroso-N-(propyl-d7)- (9CI), N-Nitroso-di-n-propylamine D14, N-Nitrosodi-N-propylamine-d14
InChI formel InChI=1S/C6H14N2O/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h3-6H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2
SMIL [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(N=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn N,N-bis(1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropyl)nitrous amide
Molekylvægt (g/mol) 144.27
Formel vægt 144.1985
Procent renhed >95