missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Nitrosodimethylamine (5 mg/mL in Methanol), TRC

Artikelnummer. 30478844
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1x1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478844 1x1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30478844 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT77751X1ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Nitrosodimethylamine
CAS 62-75-9
Molekylær formel C2 H6 N2 O
Mængde 1x1 mL
Synonym Methanamine, N-methyl-N-nitroso-, Dimethylamine, N-nitroso- (8CI), N-Methyl-N-nitrosomethanamine, DMN, DMNA, Dimethylnitrosamine, N-Nitroso-N,N-dimethylamine, N-Nitrosodimethylamine, NDMA, NSC 23226, N-Nitroso-dimethylamine
InChI formel InChI=1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3
SMIL CN(C)N=O
IUPAC navn N,N-dimethylnitrous amide
Molekylvægt (g/mol) 74.08
Formel vægt 74.048
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 5 mg/mL
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.