Få mere at vide
N-nitrosodimethylamine 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309840
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309840 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30309840 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09011034ME
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitrosodimethylamine
CAS 62-75-9
Analyt- eller komponentnavne N-Nitrosodimethylamine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C2 H6 N2 O
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Methanamine, N-methyl-N-nitroso-, Dimethylamine, N-nitroso- (8CI), N-Methyl-N-nitrosomethanamine, DMN, DMNA, Dimethylnitrosamine, N-Nitroso-N,N-dimethylamine, N-Nitrosodimethylamine, NDMA, NSC 23226, N-Nitroso-dimethylamine
InChI formel InChI=1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3
SMIL CN(C)N=O
IUPAC navn N,N-dimethylnitrous amide
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 74.08
Mængde 1 ml
Formel vægt 74.048 g/mol