Få mere at vide
N-Nitrosodimethylamine (10 mg/mL in Ethanol), TRC
Artikelnummer. 30003738
Skift visning
Mængde:
1 x 5 mL
Artikelnummer. Mængde
30003738 1 x 5 mL
1 options
Artikelnummer. 30003738 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT91001X5ML
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitrosodimethylamine
CAS 62-75-9
Analyt- eller komponentnavne N-Nitrosodimethylamine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C2 H6 N2 O
Koncentration 10 mg/mL
Synonym Methanamine, N-methyl-N-nitroso-, Dimethylamine, N-nitroso- (8CI), N-Methyl-N-nitrosomethanamine, DMN, DMNA, Dimethylnitrosamine, N-Nitroso-N,N-dimethylamine, N-Nitrosodimethylamine, NDMA, NSC 23226, N-Nitroso-dimethylamine
InChI formel InChI=1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3
SMIL CN(C)N=O
IUPAC navn N,N-dimethylnitrous amide
Opløsningsmiddel eller Matrix Ethanol
Molekylvægt (g/mol) 74.08
Mængde 1 x 5 mL
Formel vægt 74.048
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) N-Nitrosodimethylamine 10 mg/mL