Få mere at vide
N-Nitrosodimethylamine 0.2 mg/ml in Methanol, Mikromol
Artikelnummer. 30458682
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30458682 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458682 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0487.09AME00.20
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Nitrosodimethylamine 0.2 mg/ml in Methanol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitrosodimethylamine
CAS 62-75-9
Analyt- eller komponentnavne N-Nitrosodimethylamine
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C2 H6 N2 O
Koncentration 0.2 mg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Methanamine, N-methyl-N-nitroso-, Dimethylamine, N-nitroso- (8CI), N-Methyl-N-nitrosomethanamine, DMN, DMNA, Dimethylnitrosamine, N-Nitroso-N,N-dimethylamine, N-Nitrosodimethylamine, NDMA, NSC 23226, N-Nitroso-dimethylamine
InChI formel InChI=1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3
Løsningstype Single Solution
SMIL CN(C)N=O
IUPAC navn N,N-dimethylnitrous amide
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 74.08
Mængde 1 ml
Formel vægt 74.048 g/mol