Få mere at vide
N-Nitrosodimethyl-1,1,1-d3-amine, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitroso-dimethylamine methyl-d3 |
| CAS | 32745-07-6 |
| Molekylær formel | C2 2H3 H3 N2 O |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | Methan-d3-amine, N-methyl-N-nitroso- (9 CI), Dimethylamine-1,1,1-d3, N-nitroso- (8 CI), N-Nitroso-dimethylamine (methyl-D3), N-Nitroso- N-methyl-d3-methylamine |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])N(C)N=O |
| IUPAC navn | N-methyl-N-(trideuteriomethyl)nitrous amide |
| Molekylvægt (g/mol) | 77.1 |
| Formel vægt | 77.0668 g/mol |
| Vis mere |