Få mere at vide
N-nitrosodiisopropylamin, TRC
Artikelnummer. 18093140
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18093140 5 mg
18083650 25 mg
18010950 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18093140 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5256005MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 601-77-4
Molekylær formel C6 H14 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 130.188
Synonym 2-Propanamine, N-(1-methylethyl)-N-nitroso-, Diethylamine, 1,1'-dimethyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-(1-Methylethyl)-N-nitroso-2-propanamine, Diisopropyl-N-nitrosamine, Diisopropylnitrosamine, N-Nitrodiisopropylamine, N-Nitrosodiisopropylamine, NSC 336, Nitrosodiisopropylamine, NDIPA, DIPNA, NDPA
IUPAC navn N,N-di(propan-2-yl)lattergasamid
SMIL CC(C)N(N=O)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitrosodiisopropylamine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C6H14N2O/c1-5(2)8(7-9)6(3)4/h5-6H,1-4H3
Formel vægt 130.111
Procent renhed >95%