Få mere at vide
N-Nitrosodiisopropylamine- d14, TRC
Artikelnummer. 30477622
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30477622 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30477622 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN52560250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitrosodiisopropylamine- d14
CAS 2975202-11-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C6D14N2O
Mængde 50 mg
Synonym N-(1-Methylethyl)-N-nitroso-2-propanamine- d14, 1,1'-Dimethyl-N-nitrosodiethylamine- d14, Diisopropyl-N-nitrosamine- d14, Diisopropylnitrosamine- d14, Nitrosodiisopropylamine- d14, NSC 336- d14
InChI formel InChI=1S/C6H14N2O/c1-5(2)8(7-9)6(3)4/h5-6H,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D,6D
SMIL [2H]C(N(N=O)C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn N,N-bis(propan-2-yl-d7)nitrous amide
Molekylvægt (g/mol) 144.27
Formel vægt 144.2
Procent renhed >95